4-Methoxy-2-methylphenyl isothiocyanate
009509-1G 009509-5G
FLUO009509-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009509-1G FLUO009509-5G
4-Methoxy-2-methylphenyl isothiocyanate
4-Methoxy-2-methylphenyl isothiocyanate
Formule: C₉H₉NOS
Numéro MDL: MFCD00060368
Numéro CAS: 40046-28-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité