4-(Hydroxymethyl)pyrocatechol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)benzene-1,2-diol
D2620-1G D2620-5G
TCIAD2620-1GEA 101 EUR InStock
TCIAD2620-1G TCIAD2620-5G
4-(Hydroxymethyl)pyrocatechol ≥96.0% (par GC)
4-(Hydroxymethyl)pyrocatechol
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,1400 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00210409
Numéro CAS: 3897-89-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=366273a3f89d304009e8c90e5c161d4e5f4df681&vid=366273a3f89d304009e8c90e5c161d4e5f4df681&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 115.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité