Methyl-2,3-dihydroxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2,3-dihydroxybenzoate
M1737-25G M1737-5G
TCIAM1737-25GEA 213 EUR InStock
TCIAM1737-25G TCIAM1737-5G
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,1467 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00039520
Numéro CAS: 2411-83-8
EINECS: 219-317-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=764bb39bf3746d14dee65aaf31085c9b5b19c5f5&vid=764bb39bf3746d14dee65aaf31085c9b5b19c5f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité