4-Isopropyl-3-thiosemicarbazide
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Isopropylhydrazinecarbothioamide
I0418-1G I0418-5G
TCIAI0418-1GEA 44 EUR InStock
TCIAI0418-1G TCIAI0418-5G
4-Isopropyl-3-thiosemicarbazide
4-Isopropyl-3-thiosemicarbazide
Formule: C₄H₁₁N₃S
MW: 133,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025144
Numéro CAS: 13431-36-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ded2502ff1f8e21e50e8687a55ca74f22b96918&vid=3ded2502ff1f8e21e50e8687a55ca74f22b96918&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité