L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Evening primrose oil
Fournisseur: Roth Carl
3691.1 3691.2
ROTH3691.1EA 0 EUR InStock
ROTH3691.1 ROTH3691.2
Evening primrose oil
Evening primrose oil
Numéro MDL: MFCD00131042
Numéro CAS: 90028-66-3
EINECS: 289-859-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité