4-Mercaptobenzoic acid
Synonyms: 4-Thiobenzoic acid
013962-1G 013962-5G
FLUO013962-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013962-1G FLUO013962-5G
4-Mercaptobenzoic acid
4-Mercaptobenzoic acid
Formule: C₇H₆O₂S
MW: 154,1863 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016617
Numéro CAS: 1074-36-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité