4-Mercaptobenzoic acid
Fournisseur: Molekula
MOLE49383024-5GEA 0 EUR InStock
MOLE49383024-5G
4-Mercaptobenzoic acid
4-Mercaptobenzoic acid
Formule: C₇H₆O₂S
MW: 154,1863 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016617
Numéro CAS: 1074-36-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité