4-Mercaptobenzoic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1294-25GEA 291 EUR InStock
TCIAM1294-25G TCIAM1294-5G
4-Mercaptobenzoic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
4-Mercaptobenzoic acid
Formule: C₇H₆O₂S
MW: 154,1863 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016617
Numéro CAS: 1074-36-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/66/28975166.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 220.0 to 225.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité