3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31812.06EA 167 EUR InStock
H31812.06 H31812.03
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid ≥97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,15 g/mol
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258723
Numéro CAS: 1017779-88-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité