4-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H55531.03 H55531.06
H55531.03EA 64.2 EUR InStock
H55531.03 H55531.06
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥97%
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 56096-89-0 Molecular Formula: C7H4FIO2 Formula Weight: 266.01 Melting Point: 143-147° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04108278
Formule: C₇H₄FIO₂
MW: 266,01 g/mol
Point de fusion: 143…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04108278
Numéro CAS: 56096-89-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité