L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chlorotriméthylsilane GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: TMCS, TMSC, Trimethylchlorosilane
MQ100
1.02333.0100 1.02333.0250
1.02333.0100EA 59 EUR InStock
1.02333.0100 1.02333.0250
Chlorotriméthylsilane GC, Supelco®
Chlorotriméthylsilane
Formule: C₃H₉ClSi
MW: 108.64 g/mol
Point d'ébullition: 59
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0.8576 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000502
Numéro CAS: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
ONU: 1298
ADR: 3 (8) II
ATTEINDRE: 01-2119457596-25
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -58 °C
Molar Mass 108.64 g/mol
Boiling Point 57 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 250 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Explosion Limit 1.5 - 46 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité