Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Platine (IV) oxyde monohydraté


024883-1G 024883-5G
FLUO024883-1GEA 0 EUR InStock
FLUO024883-1G FLUO024883-5G
Platine (IV) oxyde monohydraté
Platine (IV) oxyde monohydraté


Formule: O₂Pt·1H₂O
MW: 245,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066964
Numéro CAS: 12137-21-2
EINECS: 215-223-0
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité