Isothiocyanate de 4-(méthylthio)phényle
024339-1G 024339-5G
FLUO024339-1GEA 0 EUR InStock
FLUO024339-1G FLUO024339-5G
Isothiocyanate de 4-(méthylthio)phényle
Isothiocyanate de 4-(méthylthio)phényle
Formule: C₈H₇NS₂
MW: 181,28 g/mol
Point d'ébullition: 127…128 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 60…62 °C
Numéro MDL: MFCD00041368
Numéro CAS: 15863-41-9
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité