Isothiocyanate de 2-méthoxy-5-méthylphényle
009508-5G 009508-25G
FLUO009508-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009508-5G FLUO009508-25G
Isothiocyanate de 2-méthoxy-5-méthylphényle
Isothiocyanate de 2-méthoxy-5-méthylphényle
Formule: C₉H₉NOS
MW: 179,24 g/mol
Point d'ébullition: 129…130 °C (0,5 mmHg)
Densité: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041083
Numéro CAS: 190774-56-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité