Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-o-toluonitrile


036230-25G 036230-5G
FLUO036230-25GEA 0 EUR InStock
FLUO036230-25G FLUO036230-5G
3-Fluoro-o-toluonitrile
3-Fluoro-o-toluonitrile


Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788541
Numéro CAS: 185147-06-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité