o-Toluate de méthyle
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBTL00700.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL00700.1 MAYBTL00700EA
o-Toluate de méthyle
o-Toluate de méthyle
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1,079 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00008428
Numéro CAS: 89-71-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité