N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamideMSTFA
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.11805.0005EA 248 EUR InStock
1.11805.0005
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide
Formule: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199,25 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000411
Numéro CAS: 24589-78-4
ONU: 1993
ADR: 3,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 199.25 g/mol
Boiling Point 130 - 132 °C (1013 hPa)
Flash Point 25 °C
Density 1.085 g/cm3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité