Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydroperoxyde de cumène (contains ca. 20% Aromatic Hydrocarbon)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAC2223-100GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC2223-100G
Hydroperoxyde de cumène (contains ca. 20% Aromatic Hydrocarbon)
Hydroperoxyde de cumène


Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,20 g/mol
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00002129
Numéro CAS: 80-15-9
ONU: 3109
ADR: 5.2,
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/34/28939234.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 80.0 to 84.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité