2-Chloro-1,3,2-benzodioxaborole ≥96.0% (par analyse titrimétrique), grade Technique
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-1,3,2-benzodioxaborole, B-Chlorocatecholborane
C1669-25G C1669-5G
TCIAC1669-25GEA 546 EUR InStock
TCIAC1669-25G TCIAC1669-5G
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaborole ≥96.0% (par analyse titrimétrique), grade Technique
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaborole
Formule: C₆H₄BClO₂
Numéro MDL: MFCD00043395
Numéro CAS: 55718-76-8
ONU: 2925
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efde2065e64510fbad77c0ff89f3c4356d5b9eaf&vid=e565f4ebf3f458114186e72cc7487ad2b46c585c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité