4'-Carboxybenzo-18-crown-6 (4'-carboxybenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-Decahydrobenzo[b][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecine-18-carboxylic acid
C1714-1G C1714-100MG
TCIAC1714-1GEA 1050 EUR InStock
TCIAC1714-1G TCIAC1714-100MG
4'-Carboxybenzo-18-crown-6 (4'-carboxybenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4'-Carboxybenzo-18-crown-6 (4'-carboxybenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Formule: C₁₇H₂₄O₈
MW: 356,3677 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143277
Numéro CAS: 60835-75-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc52f9cde7ef69b1569cf2cc5d8fa4ce119462de&vid=fc52f9cde7ef69b1569cf2cc5d8fa4ce119462de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité