Ammonium-fer (II) sulfate 100 g/l solution R2 Reag. Ph. Eur. 1037702
Fournisseur: VWR Chemicals
87830.290EA 96.6 EUR InStock
87830.290
Ammonium-fer (II) sulfate 100 g/l solution R2 Reag. Ph. Eur. 1037702
Ammonium-fer (II) sulfate
Other name: Ferric ammonium sulphate solution R2
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: H₈FeN₂O₈S₂
MW: 284,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051039
Numéro CAS: 10045-89-3
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité