Pourpre de bromocresol solution Reag. Ph. Eur. 1012701
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 5',5''-Dibromo-o-crésolsulfonphthaleine
87793.180EA 55 EUR InStock
87793.180 87793.180_T VWRC87793.180_DP
Pourpre de bromocresol solution Reag. Ph. Eur. 1012701
Pourpre de bromocresol
Formule: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011681
Numéro CAS: 115-40-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité