Cupri-tartrique (solution) R4 (I+II) Reag. Ph. Eur. 1023304
Fournisseur: VWR Chemicals
87815.290EA 161 EUR InStock
87815.290
Cupri-tartrique (solution) R4 (I+II) Reag. Ph. Eur. 1023304
Cupri-tartrique (solution)
Starting materials:
Solution A. Copper sulfate R/ Water R
Solution B. anhydrous Sodium carbonate R / Potassium sodium tartrate R/ Sodium hydrogen carbonate R/ anhydrous Sodium sulfate R/ Water R
Instruction for use:
The solution bottle should be open for the minimum time required to dispense the solution. After use, the bottle should be tightly recapped and stored under normal laboratory conditions.
Mix 1 part of solution I with 25 parts of solution II immediately before use.
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité