1,2-Dinitrobenzène Reag. Ph. Eur. 1031201
Fournisseur: VWR Chemicals
87818.290EA 243 EUR InStock
87818.290 87818.290_T
1,2-Dinitrobenzène Reag. Ph. Eur. 1031201
1,2-Dinitrobenzène
Formule: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007093
Numéro CAS: 528-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité