Dithizone solution R2 Reag. Ph. Eur. 1033903
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 1,5-Diphénylthiocarbazone
87827.180EA 161 EUR InStock
87827.180
Dithizone solution R2 Reag. Ph. Eur. 1033903
Dithizone
Starting materials: Dithizone R / Chloroform R
Measured concentration: 2.99 +/- 0.5% ug/ml Hg
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
MW: 256,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003025
Numéro CAS: 60-10-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité