Fer (III) chlorure solution R3 Reag. Ph. Eur. 1037803
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Trichlorure de fer
87835.180EA 66.6 EUR InStock
87835.180_T 87835.180
Fer (III) chlorure solution R3 Reag. Ph. Eur. 1037803
Fer (III) chlorure
Ferric chloride solution R3 Reag. Ph. Eur. 1037803
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: FeCl₃
MW: 162,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011005
Numéro CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité