Plomb acetate solution Reag. Ph. Eur. 1048103
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87860.290EA 91.8 EUR InStock
87860.290
Plomb acetate solution Reag. Ph. Eur. 1048103
Plomb acetate solution
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité