Rouge de crésol Reag. Ph. Eur. 1022801
Fournisseur: VWR Chemicals
87810.180EA 55 EUR InStock
VWRC87810.180_T 87810.180
Rouge de crésol Reag. Ph. Eur. 1022801
Rouge de crésol
Formule: C₂₁H₁₈O₅S
MW: 382,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005878
Numéro CAS: 1733-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité