Violet cristallisé solution Reag. Ph. Eur. 1022901
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Violet Base 3Violet de gentianeCI 42555Chlorure de 4-[4,4'-bis(diméthylamino) benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-llidène]diméthylammonium
87811.180EA 34.1 EUR InStock
87811.180
Violet cristallisé solution Reag. Ph. Eur. 1022901
Violet cristallisé
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 548-62-9
ONU: 2789
ADR: 8 (3),II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité