HPLC columns, Acclaim™ RSLC 120 C8
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
072616 072617
555-7186EA 978 EUR InStock
555-7186 555-7187
HPLC columns, Acclaim™ RSLC 120 C8
Colonnes pour chromatographie
These reversed phase columns are used for the separation of analytes with moderate hydrophobicity. The unique chemistry of densely bonded C8 ligands on an ultrapure, spherical, porous silica substrate gives the excellent efficiencies.
  • Low silanol activity for excellent peak shapes
  • Reproducible column-to-column performance
  • Stable between pH 2 and 8
  • Extremely low bleed, fully compatible with MS
  • Compounds elute more quickly, yielding faster separations
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité