Ultrasonic baths, BactoSonic®
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
3290 3291
BAND3290EA 4880 EUR InStock
BAND3290 BAND3291
Ultrasonic baths, BactoSonic®
Bains à ultrasons
Bactosonic gently removes the biofilms from implant surfaces.
  • Works with very low ultrasound intensity
  • Biofilm is removed without killing bacteria
  • Compare to standard methods up to 10000 times more bacteria can be detected
Information de livraison: Complete set includes ultrasonic bath, wire frame for foil test, TICKOPUR TR-3 concentrate (250 ml), implant boxes, and box trays.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité