HPLC columns, Acclaim™ RSLC PolarAdvantage
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
072622 072623 072624
555-7192EA 814 EUR InStock
555-7192 555-7193 555-7194
HPLC columns, Acclaim™ RSLC PolarAdvantage
Colonnes pour chromatographie
These sulfonamide embedded, reversed phase columns provide unique selectivity and excellent peak shape for acidic, basic, and neutral analytes. Efficient for the separations of nucleic acid and bases or pharmaceutical compounds using highly aqueous mobile phases.
  • High selectivity for hydrophobic aromatic molecules
  • Extremely low bleed, fully compatible with MS
  • Low silanol activity for excellent peak shape with basic compounds
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité