Colonnes HPLC, Acclaim™ RSLC Explosives E2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acclaim™
555-7512EA 1010 EUR InStock
555-7512
Colonnes HPLC, Acclaim™ RSLC Explosives E2
Colonnes pour chromatographie
Acclaim explosives columns are specifically designed for explosives analysis (EPA Method 8330) and are ideal for nitroaromatics and nitramines.
  • Reproducible performance
  • Simple isocratic elution conditions
  • Unique selectivities for separating other nitroaromatic molecules
  • Rugged columns with good lot-to-lot reproducibility
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité