HPLC columns, Acclaim™ RSLC Carbonyl
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
077972 077973 077974
555-7545EA 1090 EUR InStock
555-7545 555-7546 555-7547
HPLC columns, Acclaim™ RSLC Carbonyl
Colonnes pour chromatographie
These silica based carbonyl columns provides ideal selectivity for baseline resolution and separation of DNPH derivatives of aldehydes and ketones.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité