Accessoires FID (détection par ionisation de flamme)
Fournisseur: Agilent
18710-60170 19231-20910 19231-20940 19231-20970 19231-21050 19231-21060 19231-60680 19231-80520 19231-80530 19244-80610 19301-00150 19301-60660 5080-4978 5180-4150 5180-4152 5180-4153 5180-4165 5181-3311 5182-3450 8710-1346 8710-1561 9301-0985 G1531-20690 G1531-20700 G1531-60680 G1531-60690 G1531-21090 5188-5372 G3431-60680
HEWL18710-60170EA 81 EUR InStock
HEWL18710-60170 HEWL19231-20910 HEWL19231-20940 HEWL19231-20970 HEWL19231-21050 HEWL19231-21060 HEWL19231-60680 HEWL19231-80520 HEWL19231-80530 HEWL19244-80610 HEWL19301-00150 HEWL19301-60660 HEWL5080-4978 HEWL5180-4150 HEWL5180-4152 HEWL5180-4153 HEWL5180-4165 HEWL5181-3311 HEWL5182-3450 HEWL8710-1346 HEWL8710-1561 HEWL9301-0985 HEWLG1531-20690 HEWLG1531-20700 HEWLG1531-60680 HEWLG1531-60690 HEWLG1531-21090 HEWL5188-5372 HEWLG3431-60680
Accessoires FID (détection par ionisation de flamme)
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Before ordering parts for FID maintenance, determine which type of FID is installed on your GC. The FID is available in two versions: Dedicated, capillary optimized: for capillary columns only. Adaptable: for packed or capillary columns.
To determine the type of FID installed on your GC, open the oven door and examine the fitting at the base of the detector.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité