Blood collecting system, S-Monovette® (Fluoride)
Fournisseur: SARSTEDT
04.1903.001 04.1903 05.1073 05.1073.001 06.1665.001
SARS04.1903.001EA 97.8 EUR InStock
SARS04.1903.001 SARS04.1903 SARS05.1073 SARS05.1073.001 SARS06.1665.001
Blood collecting system, S-Monovette® (Fluoride)
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
Blood collecting system for the glucose determination (fluoride).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité