L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Blood collecting system, S-Monovette® Neutral
Fournisseur: SARSTEDT
02.1726.001 01.1728.001 02.1726.021 04.1926.001 05.1727.001 05.1729.001
SARS02.1726.001EA 96.1 EUR InStock
SARS02.1726.001 SARS01.1728.001 SARS02.1726.021 SARS04.1926.001 SARS05.1727.001 SARS05.1729.001
Blood collecting system, S-Monovette® Neutral
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
The S-Monovette combines two blood collection techniques – The aspiration technique and the vacuum technique.
Suitable for all vein conditions to achieve an optimal sample quality.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Longueur Ø Volume Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
S-Monovette® Neutral 66 mm 11 mm 2,7 ml 500 SARS05.1729.001
S-Monovette® Neutral 92 mm 11 mm 4,5 ml 500 SARS05.1727.001
S-Monovette® Neutral 90 mm 13 mm 4,9 ml 500 SARS04.1926.001
S-Monovette® Neutral 92 mm 15 mm 7,5 ml 500 SARS01.1728.001
S-Monovette® Neutral 92 mm 16 mm 9,0 ml 500 SARS02.1726.001
S-Monovette® Neutral 92 mm 16 mm 9,0 ml 500 SARS02.1726.021
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité