Colonnes capillaires, TraceGOLD™ TG-VRX
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
26081-3320 26081-3330 26081-3410 26081-4950 26081-4960 26081-3390
555-9004EA 853 EUR InStock
555-9004 555-9003 555-9001 555-8996 555-8995 555-9002
Colonnes capillaires, TraceGOLD™ TG-VRX
Colonnes pour chromatographie
TraceGOLD™ TG-VRX GC columns are ideal for volatile organic pollutants.
  • Highly stable polymer phase
  • Low bleed for excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité