Colonnes capillaires, TracePLOT™ TG-BOND Alumina
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
26001-6080 26001-6050 26001-6110 26002-6020 26002-6050 26002-6080 26002-6110 26001-6020
555-8829EA 1040 EUR InStock
555-8829 555-8830 555-8828 555-8827 555-8826 555-8879 555-8878 555-8831
Colonnes capillaires, TracePLOT™ TG-BOND Alumina
Colonnes pour chromatographie
Optimised for linear and quantitative analysis of polar unsaturated hydrocarbons.
  • Strong bonding to prevent particle generation
  • Columns to which water has adsorbed may be regenerated to restore full efficiency and selectivity
Each column has been tested to ensure proper film thickness (1,3-butadiene), selectivity (propadiene and methyl acetylene), resolution (trans-2-butene and 1-butene) and coating efficiency (1,3-butadiene).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité