Écrans d'intensification, BioMax® MS
Fournisseur: CARESTREAM HEALTH
8981706 8770331
KODK8981706EA 0 EUR InStock
KODK8981706 730-2542
Écrans d'intensification, BioMax® MS
Films autoradiographiques Films
The BioMax® MS intensifying screen is optimised for use with BioMax® MS film to maximise sensitivity for detection of ³²P and ¹²⁵I labelled samples.
The BioMax® MS intensifying screen may be used with any autoradiography film to increase sensitivity. However, maximum sensitivity is achieved in combination with the BioMax® MS film.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité