Gants industriels, Alto 258
Fournisseur: MAPA
34258008 34258006 34258007 34258329 34258000
112-2998EA 33 EUR InStock
112-2998 112-2994 112-2997 112-2999 112-2993
Gants industriels, Alto 258
Gants
Ces gants étanches aux liquides en latex naturel offrent une bonne résistance à de nombreux acides dilués.
  • Doublure suédée en coton sur une couche intérieure de caoutchouc naturel blanc
  • Doigts incurvés et paume préformée
  • Finition texturée antidérapante au niveau de la paume et des doigts pour une meilleure préhension
  • Surface externe légèrement enduite de silicone
Typical applications include: Work with composite materials (resins), common handling tasks, assembly of small, oil and grease free parts and minor maintenance tasks.
Thickness: 0,60 mm
Colour: Yellow
EN 388 (2120), EN 374; Cat. III; AQL 0,65 Food contact approved
Certifications: EN 388 (1110X), EN ISO 374-1 Type B (KPS), EN ISO 374-5; Cat. III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité