Gants résistants aux produits chimiques, Fluotech 344
Fournisseur: MAPA
34344130 34344139
112-5560EA 326 EUR InStock
112-5560 112-5562
Gants résistants aux produits chimiques, Fluotech 344
Gants
Ces gants en fluoroélastomère avec doublure en textile sont recommandés pour un contact prolongé avec des solvants aromatiques, les produits chimiques et les amines à base de soufre.
  • Excellent confort pour de longues tâches, en raison de l'intérieur tricoté en coton
  • Résistance mécanique élevée et longue durée de vie en raison du support textile
  • Liberté de mouvement : bonne souplesse des gants
Parfaits pour une utilisation dans l'industrie chimique, pour le dégraissage et le décapage des métaux, la lutte contre la pollution du site et le raffinage des produits pétrochimiques.
Certifications: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1 Type A (ACDEFGJLMN), EN ISO 374-5, EN 407 (X1XXXX) ; Cat. III
Attention: Note : le fluroélastomère est déconseillé en cas de contact prolongé avec les cétones, les acides organiques et les acétates.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité