384-well microplates, Falcon®
Fournisseur: Corning
353962 353961 353963 353988
736-2044EA 817.19 EUR InStock
736-2044 736-2043 736-2045 736-2057
384-well microplates, Falcon®
Microplaques Microplaques HTS
Falcon® 384 microplates are compatible with automation systems and meet standard ANSI/SBS footprint dimensions for microplates.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité