Bouchons de sécurité pour la distribution ou la collecte de solvant
Fournisseur: Merck
1.01111.0001 1.09996.0001 1.03833.0001 1.03830.0001 1.03831.0001
1.01111.0001EA 353 EUR InStock
1.01111.0001 1.09996.0001 1.03833.0001 1.03830.0001 1.03831.0001
Bouchons de sécurité pour la distribution ou la collecte de solvant
Capuchons Bouchons de sécurité
Bouchons à vis conçus spécifiquement pour un raccord direct à l'instrument des flacons filetés Merck S 40, pour manipuler les solvants en toute sécurité au laboratoire et protéger la santé humaine et l'environnement, ainsi que la qualité solvant.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité