Colonnes chirales, ReproSil® Chiral-OM
Fournisseur: DR. MAISCH GMBH
R65.OM.S2546 R65.OM.S2520 R65.OM.S2510 R65.OM.S1546 R65.OM.S0546 R60.OM.S0546 R60.OM.S2546 R60.OM.S2520 R60.OM.S2510 R60.OM.S1046 R60.OM.S1546 R63.OM.V0104 R63.OM.S1546 R63.OM.S1046
554-2631EA 1230 EUR InStock
554-2631 554-2630 554-2629 554-2628 554-2627 554-2596 554-2601 554-2600 554-2599 554-2597 554-2598 554-2614 554-2613 554-2612
Colonnes chirales, ReproSil® Chiral-OM
Colonnes pour chromatographie
Colonne USP L40 : cellulose tris-3,5-diméthylphénylcarbamate greffée sur particules de silice poreuses.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité