Colonnes chirales, ReproSil® Chiral-OM-R
Fournisseur: DR. MAISCH GMBH
R65.OMR.S1546 R65.OMR.S0546 R65.OMR.S1046 R65.OMR.S2546 R60.OMR.S2546 R60.OMR.S1546 R60.OMR.S0546 R63.OMR.S1546 R63.OMR.S1046 R63.OMR.S0546
554-2634EA 0 EUR InStock
554-2634 554-2632 554-2633 554-2635 554-2604 554-2603 554-2602 554-2617 554-2616 554-2615
Colonnes chirales, ReproSil® Chiral-OM-R
Colonnes pour chromatographie
USP L40 column: cellulose tris-3,5-dimethylphenylcarbamate coated to porous silica particles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité