Colonnes chirales, ReproSil® Chiral-AM-R
Fournisseur: DR MAISCH
R65.AMR.S2546 R65.AMR.S1546 R65.AMR.S1046 R65.AMR.S0546 R63.AMR.S0546 R60.AMR.S2546 R60.AMR.S1546 R60.AMR.S0546 R63.AMR.V0104 R63.AMR.S1546 R63.AMR.S1046
554-2626EA 0 EUR InStock
554-2626 554-2625 554-2624 554-2623 554-2608 554-2595 554-2594 554-2593 554-2611 554-2610 554-2609
Colonnes chirales, ReproSil® Chiral-AM-R
Colonnes pour chromatographie
USP L51 column: amylose tris-3,5-dimethylphenylcarbamate coated to porous silica particles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité