Préleveurs d'air, SAS Super ISO
Fournisseur: VWR Collection
710-2087EA 6200 EUR InStock
710-2087 710-2088 710-2089 710-2090
Préleveurs d'air, SAS Super ISO
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
Le SAS Super ISO 100 et le SAS Super ISO 180 se différencient par le débit d'air ; le choix de l’un ou de l’autre dépend de l’application prévue et permet d’obtenir un échantillonnage continu ou séquentiel allant de quelques minutes à plusieurs heures. Il est possible de stocker les données sur l’instrument SAS lui-même ou de les télécharger sur tout ordinateur à distance.
  • La structure évite les turbulences dans le flux d'air unidirectionnel et la réaspiration de l'air testé
  • Portables et faciles à positionner, ils fonctionnent sur des piles rechargeables à longue durée de vie
  • Tous les manuels sont disponibles en six langues sur une clé USB
  • Micro USB pour télécharger les données et configurer l'instrument
  • Nouvelle gestion des données conforme à la norme CFR 21 partie 11
Dérivé de l'instrument SAS utilisé sur la station spatiale internationale, le SAS Super ISO a été spécialement conçu pour les secteurs pharmaceutiques et hospitaliers.
The SAS SUPER ISO USB 100 and SAS SUPER ISO USB 180 air samplers are compliant with 21 CFR Part 11. They feature an electronic audit trail as well as a variety of security and monitoring functions for individual operators.
Certifications: ISO 14698 et pharmacopée USP 1116.
Informations de commande: Pour un système complet, veuillez commander l'échantillonneur dont vous avez besoin, un chargeur de batterie (710-0993) et la tête appropriée.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité