Sachets d'homogénéisation, BagLight®
Fournisseur: INTERSCIENCE
131025 132025 133025 132225 132525
INSC131025EA 156 EUR InStock
INSC131025 INSC132025 INSC133025 INSC132225 INSC132525
Sachets d'homogénéisation, BagLight®
Sachets Sachets d'homogénéisation
These non-filter sample preparation bags are ideal for homogenising samples.
  • Robust/ultra resistant
  • Resistant to freezing
  • Compatible with any blender
  • Sterile and approved for food contact
BagLight® PolySilk®: Made of PolySilk® polyolefin complex, flexible and transparent. Available for different volume.
BagLight® Multilayer®: Made of Multilayer® reinforced complex, reinforced weldings.
BagLight® PolySilk® HD: Made of high density PolySilk®. They are rigid, matte and slightly opaque.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité