Micro-pipettes, usage unique, Microcaps®
Fournisseur: DRUMMOND
1-000-0030 1-000-0300 1-000-0010-55 1-000-9000 1-000-0005 1-000-0040 1-000-0060 1-000-0070 1-000-0080 1-000-0150 1-000-0250 1-000-0400 1-000-0800 1-000-2000 1-000-0447 1-000-0005-64 1-000-00025 1-000-0033 1-000-0066 1-000-0350 1-000-0750 1-000-0010-64 1-000-0090 1-000-0050-55
DRUM1-000-0030EA 39 EUR InStock
DRUM1-000-0030 612-4864 612-2470 612-4865 DRUM1-000-0005 DRUM1-000-0040 DRUM1-000-0060 DRUM1-000-0070 DRUM1-000-0080 612-4863 DRUM1-000-0250 DRUM1-000-0400 DRUM1-000-0800 DRUM1-000-2000 DRUM1-000-0447 612-4859 612-4858 DRUM1-000-0033 DRUM1-000-0066 DRUM1-000-0350 DRUM1-000-0750 DRUM1-000-0010-64 DRUM1-000-0090 DRUM1-000-0050-55
Micro-pipettes, usage unique, Microcaps®
Pipettes Capillaires pour hématocrites
Les micro-pipettes sont des tubes capillaires en verre à alésage de précision coupés selon des longueurs prédéterminées afin que les volumes de remplissage soient constants et précis. L'action capillaire entraîne le fluide dans le tube et une pression de la poire entraîne sa distribution avec une précision de ±1 %.
Pour un transfert sûr, rapide et propre de liquides en micro-quantités. Pour les applications générales et micro-chimiques dangereuses.
Informations de commande: Inclut 100 pipettes et une poire distributrice.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité